Principaux documents
1.09168
Millipore
Module de commande pour MAS-100 Iso NT®
with USB and digital I/O interfaces
Synonyme(s) :
Préleveur d'air pour le contrôle microbiologique à distance MAS-100 Iso NT®
About This Item
Code UNSPSC :
41103403
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
aluminum hardware
Agence
according to ISO 14698
Caractéristiques
installed
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
MAS-100 Iso NT®
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with 90 mm Petri dishes
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Le MAS-100 ISO NT® est conçu pour le monitoring de la contamination microbiologique de l′air dans les isolateurs. Comme les autres échantillonneurs d′air, le MAS-100 repose sur le principe d′impaction d′Andersen. Le module de commande, comportant des pièces mobiles et électroniques, peut être placé en dehors de la zone critique, alors que la tête d′échantillonnage unique pour boîtes de Petri standard de 90 et 100 mm collecte les échantillons dans la zone de confinement. Les tubes peuvent avoir une longueur maximale de 10 m lorsqu′ils sont utilisés en conjonction à la décontamination par VPH. Le système innovant à deux vannes permet d′intégrer les têtes d′échantillonnage dans le processus de décontamination par VPH. Chaque module est doté d′une pompe à air et d′une pompe de stérilisation qui fonctionnent de façon autonome. Cet appareil peut être contrôlé à l′aide d′un écran LCD.
L′étalonnage entièrement automatique de l′appareil garantit un maximum d′efficacité et d′exactitude. Le système mesure le flux d′air et le régule à une valeur constante de 100 litres/min. La précision du débit d′air de ces systèmes (± 2,5 %) est supérieure à celle d′autres appareils, dont le débit peut varier d′environ ± 10 %. Les appareils sont conçus et fabriqués conformément aux consignes GAMP 4 et sont indépendamment validés selon ISO 14698-1 ; leur grande efficacité physique permet d′obtenir une D50 inférieure à 1,1 μm et un excellent résultat du test d′efficacité biologique. Les valeurs d′efficacité et de D50 sont indépendantes de la longueur des tubes et sont comparables à celles des autres membres de la gamme de produits MAS.
Le MAS-100 ISO NT® comporte une vanne pour une tête d′échantillonnage et des interfaces RS232, USB et E/S numériques pour la communication. Si d′autres interfaces de communication sont nécessaires, deux autres modèles sont disponibles : module de commande MAS-100 ISO NT® avec interface Ethernet ou module de commande MAS-100 ISO NT® avec interface Profibus.
Le type de base d′échantillon (version standard ou facile à nettoyer) et les couvercles perforés peuvent être sélectionnés séparément selon les besoins précis d′emplacement des échantillons et de déroulement du travail.
Application
Le MAS-100 ISO NT® est adapté au contrôle microbiologique des isolateurs et salles blanches. Les dispositifs de prélèvement d′air pour le contrôle microbiologique sont largement utilisés dans les applications pharmaceutiques.
Composants
Module de commande avec écran et 1 raccord vanne (avec câble) pour 1 tête de prélèvement, 2 raccords Tri-Clamp, 2 joints en silicone, série de connecteurs Phoenix, câble USB, entrée/sortie numérique, clé USB contenant les manuels et toute la documentation.
Informations légales
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Contenu apparenté
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.