Key Documents
1.09189
Millipore
Couvercle perforé MAS-100 Iso NT®
300 x 0.6 mm, Stainless steel, edge protected for MAS-100 Iso® line air sampler
Synonyme(s) :
Couvercle perforé, Tête de collecte, Tamis supérieur
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
stainless steel
Agence
non-compendial
Caractéristiques
no. of holes 300 installed
Conditionnement
pkg of 1 kit
Paramètres
20 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
Diam. des orifices
0.6 mm
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with 90mm Petri Dishes
for use with MAS-100®
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Le couvercle perforé de 300 x 0,6 mm est fabriqué en acier inoxydable et peut être utilisé avec les échantillonneurs d′air pour le contrôle microbiologique MAS-100 ISO NT® et MAS-100 ISO MH®. Le tamis du couvercle perforé est l′élément central de l′échantillonneur d′air viable. Le diamètre et la longueur de chaque orifice doivent être identiques pour que l′air aspiré soit accéléré correctement. L′épaisseur du tamis perforé de 3 mm garantit un jet d′impact bien défini. La vitesse d′impact définit l′efficacité d′échantillonnage physique. La valeur D50 seuil (la taille de particules à laquelle 50 % des particules sont déposées sur la gélose par inertie et 50 % sont évacuées dans le flux d′air) doit être identique pour tous les orifices et tous les couvercles. Par conséquent, les couvercles sont soumis à un contrôle qualité intensif. Le tamis à 300 orifices de 0,6 mm de diamètre produit une vitesse d′impact d′environ 20 m/s à un débit de 100 l/min. Cette vitesse d′impact permet d′obtenir une efficacité physique élevée, c′est à dire une efficacité d′échantillonnage de plus de 50 % des petites particules de moins de 1 μm (D50) tout en maintenant la viabilité des micro-organismes lors du dépôt sur la surface de la gélose (efficacité biologique). La validation des efficacités physique et biologique a été réalisée indépendamment pour chaque modèle d′échantillonneur d′air MAS. La protection des rebords empêche les éraflures de la surface de scellage qui pourrait permettre à l′air aspiré de passer à travers l′espace ainsi formé. Le couvercle perforé en acier inoxydable peut être stérilisé à l′autoclave et désinfecté à l′aide de tous les désinfectants compatibles avec l′acier inoxydable pour éviter les résultats faux positifs dans les salles propres de haut niveau. Ceci permet d′utiliser un nouveau couvercle pour chaque position d′échantillonnage ou lot de production ou l′utilisation de couvercles pendant que d′autres sont en cours de stérilisation et donc inaccessibles. L′efficacité de l′échantillonnage d′un appareil doit rester inchangée, indépendamment du couvercle utilisé. Nos couvercles perforés permettent d′échanger différents couvercles de même configuration de tamis sur l′échantillonneur d′air MAS sans nécessiter un nouvel étalonnage.
Informations légales
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG