Key Documents
1.17103
Millipore
MAS-100 VF®
Portable battery operated microbial air sampler
Synonyme(s) :
Systèmes de contrôle microbiologique de l'air, Échantillonneur d'air portatif
About This Item
Code UNSPSC :
41103403
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
aluminum hardware
Agence
EN 17141
ISO 14698-1
USP 797
Gamme de produits
MAS-100®
Caractéristiques
portable ( )
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
MAS-100 VF®
Technique(s)
active air sampling: suitable
H × Diam.
179 mm × 109 mm
depth
148 mm , with handle
Poids
1.92 kg (including perforated lid)
Dimension de pores
0.6 mm pore size
Application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
for use with 90 mm Petri dishes
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Les systèmes de contrôle microbiologique de l'air MAS-100 VF® sont des instruments portatifs de haute performance fonctionnant sur batteries qui reposent sur le principe de l'échantillonneur d'Andersen. Ces appareils compacts mais sophistiqués sont l'option privilégiée par ceux qui exigent une qualité maximale en matière de contrôle microbiologique de l'air. Une quantité d'air ambiant est aspirée à travers un crible perforé de 300 orifices puis dirigée sur la surface de milieux de croissance disposés dans des boîtes de Pétri standard de 90-100 mm ou des géloses contact de 55-60 mm. Les micro-organismes sont impactés sur la gélose puis, après une période d'incubation appropriée, les colonies sont dénombrées. Le système mesure le débit de l'air aspiré et le régule à une valeur constante de 100 l/min. À ± 4,0 %, la précision de débit d'air de ces systèmes est la plus élevée du marché, comparée à celle des autres appareils qui peut atteindre ± 10 %. Le capteur de débit intégré permet à l'utilisateur de permuter librement les cribles microperforés sans affecter la précision ou l'étalonnage de l'unité. Le MAS-100 VF® est alimenté par une batterie lithium-ion rechargeable dotée d'un programme de chargement intelligent qui lui assure une longue durée de vie sans déchargements quotidiens.
Application
Les échantillonneurs microbiens MAS-100 VF® sont très utilisés dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique ainsi que dans les applications agro-alimentaires et environnementales.
Composants
Produit fourni avec des documents sur clé USB, clé Allen (SW2), crible micro-perforé de 300 orifices, cache-poussière, chargeur secteur avec câble USB, mallette de transport
Informations légales
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
Contenu apparenté
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.