Key Documents
1.08454
Supelco
Acide éthylènediaminetétraacétique disodium salt dihydrate
suitable for titration
Synonyme(s) :
EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edétate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2, Édathamil, Éthylènediaminetétraacétate disodique dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.24
Numéro Beilstein :
3900609
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-358-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Acide éthylènediaminetétraacétique disodium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate. CAS 6381-92-6, chemical formula C₁₀H₁₄N₂O₈*2Na*2H₂O.
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Capacité de réaction
reaction type: Complexometric reactions
Technique(s)
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
248 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
100 g/L
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clé InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Application
Chélateur de cations divalents. Inhibe les enzymes dont l′activité exige des cations divalents, comme les métalloprotéinases.
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric; calculated as dihydrate): 99.0 - 101.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (Complexation): passes test
Identity (Sodium): passes test
pH (50 g/l; water): 4.0 - 5.5
In water insoluble matter: ≤ 0.003 %
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Cyanide (CN): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Nitrilotriacetic acid (HPLC): ≤ 0.05 %
Loss on drying (150 °C; 6 h): 8.7 - 11.4 %
Autres remarques
Elimination of water of crystallization: 110 °C
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable