Documents
1.06580
Supelco
Phosphate monosodique dibasic dihydrate
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
sec-sodium phosphate, Hydrogénophosphate de disodium dihydrate, Hydrogénophosphate disodique dihydrate, Phosphate disodique
About This Item
Formule linéaire :
Na2HPO4 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-448-7
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
Laboratory Reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.5% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilité
93 g/L
Densité
2.1 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
850‑1000 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Clé InChI
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Liaison
Replaces: 1.06580.9057; SX0713; SX0713-5
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Identity: passes test
pH-value (5 %; water): 9.0 - 9.2
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
Afficher tout