Principaux documents
1.06504
Millipore
Désoxycholate de sodium
Bile salt and ionic detergent. Supplement. For the isolation and classification of gram-negative bacteria
Synonyme(s) :
Désoxycholate de sodium, Sel sodique de l'acide désoxycholique, Sel de sodium de l'acide désoxycholique 
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H39NaO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
Numéro de classement CE :
206-132-7
Nomenclature NACRES :
NA.74
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
1370 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.5-9.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Pf
357-365 °C
Température de transition
flash point >110 °C (own results)
Solubilité
330 g/L
Masse volumique apparente
200 kg/m3
Application(s)
microbiology
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
Clé InChI
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Description générale
Le désoxycholate de sodium est un détergent ionique soluble dans l'eau dérivé de sels biliaires qui est utilisé comme agent inhibiteur sélectif dans les milieux de culture bactériologique. Il perturbe la croissance bactérienne et l'incorporation du glucose dans diverses fractions cellulaires et inhibe également la formation du flagelle chez les bactéries à Gram négatif.
Application
Le désoxycholate de sodium est utilisé dans un certain nombre de milieux de culture bactériologique pour l'isolement et la classification des bactéries à Gram négatif présentes dans les échantillons alimentaires et environnementaux.
Remarque sur l'analyse
Dosage (titrage à l'acide perchlorique, calcul sur matière sèche) : ≥ 98,5 %
Identité (spectre IR) : test réussi
pH (2 %, eau) : 7,5 à 9,5
Pouvoir rotatoire (α 20/D, 2 %, eau, calcul sur matière sèche) :
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,001 %
Test TLC : réussi
Acide cholique (TLC) : ≤ 2,0 %
Perte au séchage (TG) : ≤ 6,0 %
Utilisable en microbiologie (gélose MacConkey) : test réussi
La substance répond aux critères décrits dans la monographie 1483 publiée dans la 6e édition de la Pharmacopée européenne, et toute version ultérieure révisée.
Pour de plus amples détails, demander notre certificat de conformité BSE.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable