Merck
C1254
Cholate de sodium hydrate
from bovine and/or ovine bile, ≥99%
Synonyme(s) :
Acide 3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholan-24-oïque sodium salt, Acide cholalique sodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H39NaO5 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.55 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-643-5
Beilstein/REAXYS Number:
3582354
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
biological source
bovine and/or ovine bile
description
anionic
assay
≥99%
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 900-1300
aggregation number
2-3
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, western blot: suitable
CMC
9-15 mM (20-25°C)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB
18
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
General description
Le cholate de sodium hydraté, un détergent anionique non dénaturant, joue un rôle crucial dans la recherche en biochimie, en particulier dans la solubilisation des protéines et la perméabilisation des membranes, ce qui en fait un composé essentiel pour l'extraction et la purification des protéines, notamment lorsqu'il s'agit de protéines membranaires ou de complexes protéiques. Dérivé de l'acide cholique, un acide biliaire présent en abondance chez l'être humain, le cholate de sodium hydraté présente une grande solubilité dans l'eau et ses applications vont jusqu'à l'étude des effets de diverses substances sur les cultures de cellules, ce qui en fait un outil polyvalent pour la recherche en laboratoire.
Application
Le cholate de sodium hydraté a été utilisé dans une étude visant à évaluer l′effet d′une formulation phospholipidique et de tensioactifs sur l′administration dermique de médicaments hydrophiles à partir de liposomes élastiques. Il a également été employé dans une étude destinée à investiguer des transfersomes, des vésicules déformables élastiques, dans le cadre de l'administration transdermique de médicaments.
Biochem/physiol Actions
Sel biliaire
Features and Benefits
  • Produit adapté au western blotting.
  • Composé pouvant être utilisé dans la purification de l'ADN et de l'ARN.
  • Produit de grande pureté convenant aux applications de recherche.
Other Notes
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholate de sodium hydrate
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe