Principaux documents
1.01816
SAFC
Sulfate d'ammonium
EMPROVE® EXPERT, ACS, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Mascagnite
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
231-984-1
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
NF
Pression de vapeur
<1 Pa ( 25 °C)
Description
EMPROVE® EXPERT ACS,NF
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
pH
5 (100 g/L in H2O)
Pf
>280 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
754-764 g/L
Densité
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le sulfate d'ammonium est très utilisé comme agent précipitant en bioproduction ainsi que comme excipient dans les formes liposomales.
Parce qu'il présente un seuil microbien et un seuil d'endotoxines relativement bas, le sulfate d'ammonium Emprove® Expert convient particulièrement aux applications à haut risque.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Application
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable