Accéder au contenu
A4418
Sulfate d′ammonium
Molecular Biology, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Mascagnite
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(NH4)2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.14
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030408
UNSPSC Code:
12352314
NACRES:
NA.31
EC Number:
231-984-1
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder
Solubility:
H2O: 0.667 g/mL
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
affinity binding assay: suitable, protein purification: suitable
impurities
≤0.005% Insolubles
pH
5.0-6 (25 °C, 132 g/L)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.667 g/mL
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm
cation traces
Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤5 ppm, Zn: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
absorption
≤0.025 at 280 at 1 M, ≤0.03 at 260 at 1 M
suitability
suitable for flow cytometry, suitable for molecular biology
application(s)
metabolomics
microbiology
foreign activity
DNase, RNase, and protease, none detected
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
Le sulfate d'ammonium est un sel de sulfate organique polyvalent qui a un rôle crucial dans la recherche en biochimie, la biologie moléculaire et la culture cellulaire. Il s'agit d'un outil indispensable pour la purification des anticorps et la précipitation ou le fractionnement des protéines. On le retrouve aussi dans l'analyse cristallographique des acides nucléiques et des protéines et il sert également de supplément azoté dans les milieux de synthèse utilisés en laboratoire. Notre sulfate d'ammonium de qualité supérieure est méticuleusement préparé pour être exempt de DNases, de RNases et de protéases, ce qui en fait un produit adapté à la recherche de pointe.
Application
Le sulfate d'ammonium permet de faire précipiter rapidement les protéines cellulaires. Le sulfate d'ammonium peut être utilisé pour la précipitation ou le fractionnement des protéines ou pour la purification des anticorps. Il est également utilisé pour l'analyse cristallographique des acides nucléiques et protéines. Le sulfate d'ammonium a été utilisé 
  • pour préparer du colorant de Coomassie colloïdal Blue Silver pour les protéines.
  • pour précipiter une toxine similaire à la shigatoxine à partir d'un surnageant de culture.
  • pour précipiter des particules virales à partir d'un surnageant de culture.
Features and Benefits
  • Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 2 ppm.
  • Produit exempt de DNases, RNases et protéases.
Other Notes
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfate d′ammonium
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe