451975
Ammonium sulfate-14N2 solution
40 wt. % in H2O, 99.99 atom % 14N
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99.99 atom % 14N
Concentration
40 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.391
Densité
1.225 g/mL at 25 °C
Application(s)
agriculture
Changement de masse
depleted
Chaîne SMILES
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+0;
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-ONPSQTMSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable