Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
07-448
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-monométhyl-histone H3 (Lys27)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
H3K27me1, Histone H3 (mono methyl K27), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3, H3K27me1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, vertebrates
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
monomethylation (Lys27)
Informations sur le gène
human ... HIST1H3F(8968)
Description générale
L'histone H3 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine chez les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H3 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. La queue N-terminale de l'histone H3 dépasse de la structure globulaire centrale du nucléosome et peut subir différentes modifications épigénétiques qui affectent les processus cellulaires. Ces modifications comprennent la fixation covalente de groupements méthyle ou acétyle sur les acides aminés lysine et arginine, et la phosphorylation de la sérine en thréonine.
Spécificité
Des réactions croisées sont à prévoir avec un large éventail d'espèces, en raison des homologies de séquence.
Reconnaît l'histone H3 monométhylée (Lys27), de 17 kDa de Mr.
Immunogène
Peptide de synthèse à 2 ramifications, conjugué à de la KLH et contenant la séquence …ARmeKSA…, dans laquelle meK correspond à une lysine monométhylée au niveau du résidu 27 de l'histone H3 humaine.
Épitope : Lys27
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunocytochimie et dot blot :
Signalés par un laboratoire indépendant (Kohlmaier, A., 2004; Perez-Burgos, L., 2004; Peters, A. H., 2003).
L'anticorps anti-monométhyl-histone H3 (Lys27) est un anticorps polyclonal de lapin qui permet de détecter l'histone H3 monométhylée au niveau de la lysine 27. Cet anticorps purifié, aussi connu sous le nom d'anticorps anti-H3K27me1, et dont la spécificité a été vérifiée par dot blot (DB), a été cité dans des revues à comité de lecture et a été validé en ICC, WB, ChIP et ChIP-seq.
Sous-domaine de recherche
Histones
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des protéines de cellules HeLa extraites en milieu acide.
Analyse par western blotting :
Une concentration de 0,1-0,2 μg/ml a permis de détecter de l'histone H3 monométhylée dans des protéines de cellules HeLa extraites en milieu acide.
Description de la cible
17 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : purifié
Produit purifié sur protéine A.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Extrait acide de cellules HeLa
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Quantitative mass spectrometry of histones H3.2 and H3.3 in Suz12-deficient mouse embryonic stem cells reveals distinct, dynamic post-translational modifications at Lys-27 and Lys-36.
Jung, HR; Pasini, D; Helin, K; Jensen, ON
Molecular and Cellular Proteomics null
The histone H3 Lys 27 demethylase JMJD3 regulates gene expression by impacting transcriptional elongation.
Chen, S; Ma, J; Wu, F; Xiong, LJ; Ma, H; Xu, W; Lv, R; Li, X; Villen, J; Gygi, SP; Liu, XS; Shi, Y
Genes & Development null
Pharmacologic disruption of Polycomb-repressive complex 2-mediated gene repression selectively induces apoptosis in cancer cells.
Tan, J; Yang, X; Zhuang, L; Jiang, X; Chen, W; Lee, PL; Karuturi, RK; Tan, PB; Liu, ET; Yu, Q
Genes & Development null
Mathieu Lupien et al.
Cell, 132(6), 958-970 (2008-03-25)
Complex organisms require tissue-specific transcriptional programs, yet little is known about how these are established. The transcription factor FoxA1 is thought to contribute to gene regulation through its ability to act as a pioneer factor binding to nucleosomal DNA. Through
Pedro Crevillén et al.
Nature, 515(7528), 587-590 (2014-09-16)
The reprogramming of epigenetic states in gametes and embryos is essential for correct development in plants and mammals. In plants, the germ line arises from somatic tissues of the flower, necessitating the erasure of chromatin modifications that have accumulated at