Merck
Toutes les photos(8)
Principaux documents
07-030
Sigma-Aldrich
Anti-dimethyl-Histone H3 (Lys4) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
H3K4me2, Histone H3 (di methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
Tetrahymena sp., human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
dimethylation (Lys4)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Description générale
L'histone H3 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine chez les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H3 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. La queue N-terminale de l'histone H3 dépasse de la structure globulaire centrale du nucléosome et peut subir différentes modifications épigénétiques qui affectent les processus cellulaires. Ces modifications comprennent la fixation covalente de groupements méthyle ou acétyle sur les acides aminés lysine et arginine, et la phosphorylation de la sérine en thréonine.
Spécificité
Recognizes dimethylated Histone H3 (Lys4), MW ~17 kDa. Specificity demonstrated by ELISA using methylated peptides.
Une réactivité croisée est attendue avec une large gamme d'espèces.
Immunogène
Epitope: dimethylated Histone H3 (Lys4)
KLH conjugated synthetic peptide (ARTMe2KQTAR-GC) corresponding to amino acids 1-8 of human Histone H3.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) :
μ
1:500 dilution of a previous lot showed positive immunostaining for methylated Histone H3 in L6 cells fixed with 4% paraformaldehyde and permeabilized using 0.1% Triton X-100.
Sous-domaine de recherche
Histones
Use Anti-dimethyl-Histone H3 (Lys4) Antibody (rabbit polyclonal antibody) is published and validated in ChIP, DB, ICC, IF, WB, PIA, ChIP-seq. to detect dimethyl-Histone H3 (Lys4) also known as H3K4me2, Histone H3 (di methyl K4).
Qualité
1:2000-1:10,000 dilution of this antibody detected methylated Histone H3 in acid extracted proteins from HeLa cells.
1:2000-1:5000 dilution of a previous lot detected methylated Histone H3 in acid extracted proteins from HeLa and tetrahymena cells.
Description de la cible
Env. 17 kDa
Forme physique
Format : produit non purifié
Produit non purifié
Rabbit polyclonal antiserum containing 0.05% sodium azide.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès la première décongélation, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Extrait acide de cellules HeLa
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
The requirements for COMPASS and Paf1 in transcriptional silencing and methylation of histone H3 in Saccharomyces cerevisiae.
Mueller, JE; Canze, M; Bryk, M
Genetics null
Pharmacologic inhibition of epigenetic modifications, coupled with gene expression profiling, reveals novel targets of aberrant DNA methylation and histone deacetylation in lung cancer.
Zhong, S; Fields, CR; Su, N; Pan, YX; Robertson, KD
Oncogene null
Dorota Skowronska-Krawczyk et al.
Development (Cambridge, England), 131(18), 4447-4454 (2004-09-03)
Basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors such as atonal homolog 5 (ATH5) and neurogenin 2 (NGN2) determine crucial events in retinogenesis. Using chromatin immunoprecipitation, we demonstrate that their interactions with target promoters undergo dynamic changes as development proceeds in the chick
Epigenetic changes to the MDR1 locus in response to chemotherapeutic drugs.
Baker, EK; Johnstone, RW; Zalcberg, JR; El-Osta, A
Oncogene null
Distribution of histone H3.3 in hematopoietic cell lineages.
Jin, C; Felsenfeld, G
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null