Merck
17-622
ChIPAb+ Trimethyl-Histone H3 (Lys27) - ChIP Validated Antibody and Primer Set
from rabbit, purified by using Protein A
Synonyme(s) :
Chip Antibody and primer set, H3K27me3 ChIP, H3K27me3, Histone H3 (tri methyl K27), Histone H3K27me3, Histone H3K27me3 ChIP
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ChIP, WB
Citations:
196
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Level
clone
polyclonal
purified by
using Protein A
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
17 kDa
Chaque jeu d'anticorps ChIPAb+ comprend des amorces témoins (testées sur chaque lot par PCR quantitative) vous permettant de valider biologiquement vos résultats d'immunoprécipitation dans un contexte locus-spécifique.
The ChIPAb+ Trimethyl-Histone H3 (Lys27) set includes the Anti-Trimethyl-Histone H3 (Lys27) antibody, a negative control antibody (purified rabbit IgG), and qPCR primers which amplify a 139 bp region of human alpha-Satellite. The Trimethyl-Histone H3 (Lys27) and negative control antibodies are supplied in a scalable "per ChIP" reaction size and can be used to functionally validate the precipitation of Trimethyl-Histone H3 (Lys27)-associated chromatin.
La méthylation des histones peut se produire sur deux résidus différents : l'arginine et la lysine. Selon le résidu méthylé, la méthylation de l'histone peut être associée à l'activation ou à la répression transcriptionnelle. Lysine 27 of histone H3 can be mono-, di- or trimethylated (Histone H3 monomethyl Lys27, Histone H3 dimethyl Lys27 or Histone H3 trimethyl Lys27) by different histone methyltransferases such as EZH2 or NSD3. Methylation of this residue is mainly associated with transcriptional repression.
Immunogen
KLH-conjugated, synthetic 2X-branched peptide containing the sequence ...AR(me3K)SAP... in which me3K corresponds to trimethyl-lysine at residue 27 of human Histone H3.
Épitope : Trimethyl Lys27
Application
&&
μ
μ
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Histones
Biochem/physiol Actions
Réactivité croisée à prévoir avec un large spectre d'espèces.
trimethyl-Histone H3 (Lys27)
Packaging
μ
Physical form
Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys27) (rabbit polyclonal IgG). μμ °
μμ °
μμ °
GAT GGT TCA ACA CTC TTA CA
Preparation Note
À -20 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition.
Analysis Note
μ®
μμ À conserver à -20 °C.
Amorce sens :
GAT GGT TCA ACA CTC TTA CA
Other Notes
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Contenu apparenté
Genome-wide mapping of DNA-protein interactions and epigenetic marks using chromatin immunoprecipitation combined with next generation sequencing (ChIP-Seq) is indispensable for many gene regulation studies. The Magna ChIPSeq Kit simplifies this technique, enabling the performance of ChIP-Seq by virtually any laboratory.
Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms. Epigenetic regulation allows a cell to vary its response based on its biological and environmental contexts. Epigenetic changes can effect transcriptional and post-transcriptional regulation via mechanisms such as histone modification, chromatin and nucleosome remodeling, DNA methylation, and small and non-coding RNA-mediated regulation. These mechanisms, in cooperation with transcription factors and other nucleic acid-binding proteins, regulate gene expression. Epigenetic mechanisms of gene regulation impacts diverse areas of research—from agriculture to human health. Common epigenetic assays such as chromatin immunoprecipitation (ChIP) and RNA immunoprecipitation (RIP) rely on high quality antibodies that recognize specific epigenetic modifications for accurate results. EMD Millipore offers over 100 ChIPAb+™ and RIPAb+™ validated antibody kits that are quality tested on ChIP/RIP assays and are conveniently provided with control qPCR primers and negative control antibodies to ensure first time ChIP/RIP success.
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
Voir tous les contenus connexes
Genome-wide bovine H3K27me3 modifications and the regulatory effects on genes expressions in peripheral blood lymphocytes.
He, Y; Yu, Y; Zhang, Y; Song, J; Mitra, A; Zhang, Y; Wang, Y; Sun, D; Zhang, S
Testing null
Transgene- and locus-dependent imprinting reveals allele-specific chromosome conformations.
Lonfat, N; Montavon, T; Jebb, D; Tschopp, P; Nguyen Huynh, TH; Zakany, J; Duboule, D
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Long noncoding RNA-mediated maintenance of DNA methylation and transcriptional gene silencing.
Mohammad, F; Pandey, GK; Mondal, T; Enroth, S; Redrup, L; Gyllensten, U; Kanduri, C
Development null
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
17-62204053252328732