Key Documents
900603P
Avanti
PhotoClick GM1 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
PhotoClick GM1 Ganglioside (synthetic, ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C70H122N6O31
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1543.74
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 500 μg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C)=O)CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@]4(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C4)[C@H]3O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@H]6O
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900603P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900603P-500UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable