Key Documents
860127W
Avanti
C18:0-d7 GB3 Ceramide (d18:1/18:0-d7)
new
from synthetic
Synonyme(s) :
C18:0-d7 GB3 Globoside (Gala1,4Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0-d7))
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C54H94D7NO18
Poids moléculaire :
1059.42
Code UNSPSC :
12352211
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
methanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (860127W-100UG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Application
Lipids research
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860127W-100UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup