Merck
43659
Glucosylsphingosine
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(2S,3R,4E)-2-Amino-3-hydroxy-4-octadecen-1-yl β-D-glucopyranoside, 1-β-D-Glucosylsphingosine, Glucosyl-C18-sphingosine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H47NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
Beilstein/REAXYS Number:
4333674
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20?,21+,22+,23?,24+/m0/s1
InChI key
HHJTWTPUPVQKNA-JLRUQHRASA-N
Biochem/physiol Actions
Glucosylsphingosine is a cytotoxic compound. Accumulation of glucosylsphingosine in brain and other tissues occurs in patients with Gaucher disease, which is an inherited deficiency of lysosomal glucocerebrosidase, which converts glucosylsphingosine to glucose and sphingosine.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c