880224P
Avanti
DSPE-PEG(5000) Maleimide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880224P, powder
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[maleimide(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (880224P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 880224P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC[C@](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)([H])COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113]NC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)=O)=O.[NH4+]
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available