880126C
Avanti
DSPE-PEG(2000) Maleimide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880126C
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[maleimide(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2 mL (880126C-50mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (880126C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (880126C-100mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 880126C
Concentration
10 mg/mL (880126C-25mg)
25 mg/mL (880126C-100mg)
25 mg/mL (880126C-50mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCN(C(C=C1)=O)C1=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C
InChI
1S/C53H94N3O57P.24C2H4.CH4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-51(60)66-45-47(71-52(61)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)46-70-114(63,64)69-42-39-55-53(62)65-43-44-68-73-75-77-79-81-83-85-87-89-91-93-95-97-99-101-103-105-107-109-11
Clé InChI
UJDWJEOGCPUOPU-VLQWDYIFSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in the preparation of neutral liposome
- in the preparation of immunoliposomes
- to conjugate with P5 peptide to improve peptide incorporation into liposomes
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash