880133P
Avanti
Bis-DSPE PEG2000
Avanti Research™ - A Croda Brand 880133P, powder
Synonyme(s) :
Bis(1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine)-N-[(polyethylene glycol)-2000] (sodium salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (880133P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 880133P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(COCCOCCOCCOCC(NCCOP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+].[Na+]
Clé InChI
VEBOGXYVSDOURA-RHNAJWHGSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable