Key Documents
810301C
Avanti
TopFluor sphingosine
chloroform solution, Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
(E)-(2S,3R)-2-Amino-13-( dipyrrometheneboron difluoride)-tridec-4-ene-1,3-diol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H40BF2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.42
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 250 μg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL in chloroform
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810301C-250UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable