600480
Avanti
20mL Clear Vial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
20 mL Clear Vial with PTFE Lined Screw Cap Closure, (Glass)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
(Glass)
Conditionnement
vial of 1 × 20 mL (600480-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp