330714W
Avanti
Deuterated Psychosine Quantitative Mass Spec Standard
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Galactosyl(β) sphingosine-d5
About This Item
Produits recommandés
Forme
methanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (330714W-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
0.45 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
Clé InChI
HHJTWTPUPVQKNA-LTNFHSIGSA-N
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C