Principaux documents
W337307
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrofuran-3-one
≥97%, FG
Synonyme(s) :
4,5-Dihydro-2-methyl-3(2H)-furanone, coffee furanone, 2-Methyltetrahydro-3-furanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro FEMA:
3373
Beilstein:
1341334
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2338
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.042
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
pb
139 °C (lit.)
Densité
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coffee; nutty; brown; rum
Chaîne SMILES 
CC1OCCC1=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Low-temperature combustion chemistry of novel biofuels: resonance-stabilized QOOH in the oxidation of diethyl ketone.: This article explores the combustion chemistry of biofuels, including the oxidation mechanisms of diethyl ketone and related compounds, highlighting the role of 2-methyltetrahydrofuran-3-one as an intermediate in low-temperature oxidation processes (Scheer et al., 2014).
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup