W268208
2-aminobenzoate de méthyle
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Methyl 2-aminobenzoate, Methyl anthranilate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98%
Température d'inflammation spontanée
986 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.582 (lit.)
Point d'ébullition
256 °C (lit.)
Pf
24 °C (lit.)
Densité
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
grape; musty; fruity; sweet; wine-like
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
Clé InChI
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
262.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
128 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter