236454
2-Aminobenzoate de méthyle
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Methyl anthranilate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
986 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.582 (lit.)
pb
256 °C (lit.)
Pf
24 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
Densité
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
Clé InChI
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
262.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
128 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter