W244910
Ethyl octanoate
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Ethyl caprylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Pression de vapeur
0.02 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
Point d'ébullition
206-208 °C (lit.)
Pf
−48-−47 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 1ml/4ml, clear, colorless (70% ethanol)
Densité
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
banana; fruity; floral; pineapple
Chaîne SMILES
CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter