Principaux documents
W243418
Sigma-Aldrich
Formiate d′éthyle
≥97%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Méthanoate d'éthyle, Ester éthylique de l’acide formique
About This Item
Formule linéaire :
HCOOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.08
Numéro FEMA:
2434
Beilstein:
906769
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
339
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
eCl@ss :
39022251
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.072
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
ethereal; rum; wine-like
Qualité:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Source biologique:
synthetic
Agence:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1295
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
Essai
≥97%
Température d'inflammation spontanée
851 °F
Limite d'explosivité
16 %
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pb
52-54 °C (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
ethereal; rum; wine-like
Chaîne SMILES 
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le formiate d'éthyle est un agent aromatisant dont l'odeur rappelle celle du rhum. Il est connu pour agir comme un fumigant contre les insectes nuisibles dans les aliments stockés.
Application
  • Thermodynamic Analysis of Eplerenone in 13 Pure Solvents at Temperatures from 283.15 to 323.15 K.: This study focuses on the solubility of Eplerenone, using ethyl formate as one of the solvents, to understand the compound′s interactions and stability, contributing to pharmaceutical formulations and drug delivery systems (Liu et al., 2024).
  • Ethyl Formate Fumigation against Pineapple Mealybug, Dysmicoccus brevipes, a Quarantine Insect Pest of Pineapples.: This research evaluates ethyl formate as a potential fumigant for controlling pineapple mealybugs, offering an alternative to traditional pesticides with potential applications in sustainable agricultural practices (Kwon et al., 2024).
  • Development of a Concurrent Treatment Technique of Ethyl Formate and Mixtures (Nitrogen, Phosphine) to Control Citrus Mealybug (Planococcus citri).: This research explores a novel pest control strategy using ethyl formate combined with other gases, aiming to improve efficacy and reduce environmental impact in managing citrus mealybug infestations (Kim et al., 2023).
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Fumigation in the 21st century
Bell CH
Crop Protection, 19(8), 563-569 (2000)
Hanjin Im et al.
Bioresource technology, 193, 386-392 (2015-07-06)
This work addresses an unprecedented way of co-producing biodiesel (FAEE) and valuable chemicals of ethyl levulinate (EL), ethyl formate (EF) and diethyl ether (DEE) from wet in situ transesterification of microalgae. EL, EF, and DEE were significantly produced up to
Irena Matławska et al.
Natural product communications, 10(7), 1239-1242 (2015-09-29)
The constituents of walnut (Juglans regia L.) leaves are represented by tannins, phenolics, and naphthoquinones, the characteristic compound being juglone. The content of juglone in the methanolic extract of the leaves determined by the GC/MS method was 9.9 ± 0.2
Kayu Okutsu et al.
Food chemistry, 187, 364-369 (2015-05-16)
We previously developed antioxidative heat-processed (HP)-koji via two-step heating (55 °C/2days → 75 °C/3 days) of white-koji. In this study, we isolated antioxidants in HP-koji and investigated their formation mechanisms. The antioxidants were identified to be 5-hydroxymethyl furfural (HMF) and
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at