Principaux documents
W238503
Sigma-Aldrich
1,3-Diméthoxybenzène
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Diméthylrésorcinol, Éther diméthylique de résorcinol
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.16
Numéro FEMA:
2385
Beilstein:
878582
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
189
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
4.016
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
pb
85-87 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
medicinal; chemical; cooling; sweet
Chaîne SMILES 
COc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le 1,3-diméthoxybenzène peut servir d′agent aromatisant dans l′industrie alimentaire. Il a été décrit dans les substances volatiles du porto et du roquefort.
Application
  • Homogeneous Gold Catalysis Using Complexes Recovered from Waste Electronic Equipment : cette recherche utilise le 1,3-diméthoxybenzène dans des procédés catalytiques intégrant des complexes d'or recyclés à partir de déchets électroniques, offrant une approche écoresponsable pour la chimie catalytique et une valorisation de la réutilisation des métaux précieux dans des applications industrielles (McCarthy et al., 2022).
  • Sequential Ir/Cu-Mediated Method for the Meta-Selective C-H Radiofluorination of (Hetero)Arenes : démontre une technique de radiofluoration C-H méta-sélective impliquant le 1,3-diméthoxybenzène ; l'étude offre une nouvelle perspective pour la synthèse de composés radiomarqués utilisés dans la tomographie par émission de positons (PET), essentielle pour la recherche et les diagnostics médicaux (Wright et al., 2021).
  • Synthesis and antioxidant activities of phenol derivatives from 1,6-bis(dimethoxyphenyl)hexane-1,6-dione : explore la synthèse de nouveaux composés antioxydants dérivés du 1,3-diméthoxybenzène, en mettant en avant son potentiel pour développer des agents thérapeutiques visant à réduire les maladies liées au stress oxydatif (Artunc et al., 2020).
  • One-Step Synthesis of C(2v)-Symmetric Resorcin[4]arene Tetraethers : cet article scientifique présente une méthode en une étape pour la synthèse de molécules macrocycliques innovantes à partir de 1,3-diméthoxybenzène. Ces structures montrent un fort potentiel d'application en chimie hôte-invité et en reconnaissance moléculaire, deux domaines fondamentaux de la chimie supramoléculaire et des nanotechnologies (Smith et al., 2020).
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
1, 3?Dimethoxybenzene, a newly identified component of port wine.
Rogerson FSS, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 82(11), 1287-1292 (2002)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 839-840 (1997)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 839-840 (1997)
Panagiotis Stathopoulos et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 12(3), 227-232 (2005-08-17)
Decomposition of the resin linkers during TFA cleavage of the peptides in the Fmoc strategy leads to alkylation of sensitive amino acids. The C-terminal amide alkylation, reported for the first time, is shown to be a major problem in peptide
Helena Zahradnícková et al.
Journal of separation science, 29(2), 236-241 (2006-03-10)
For the first time, headspace solid-phase microextraction coupled with GC-MS analysis was used to study volatile compounds emitted by the tick Ixodes ricinus (L.). Variables such as the type of SPME fibre, equilibration time and extraction time have been evaluated