Key Documents
W208019
Sigma-Aldrich
Isoamyl octanoate
natural, ≥98%, FG
Synonyme(s) :
Isoamyl caprylate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6CO2CH2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.34
Numéro FEMA:
2080
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
401
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.120
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
natural
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Description
mixture of isoamyl octanoate and 2-methylbutyl octanoate
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Point d'ébullition
267-268 °C
Densité
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coconut; green; waxy; fruity; pineapple; sweet
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-13(14)15-11-10-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
Clé InChI
XKWSWANXMRXDES-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Natural occurrence: Scotch, whiskey, bourbon whiskey, wine, banana, apple and strawberry.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup