T27804
4-(2-Thienyl)butyric acid
98%
Synonyme(s) :
2-Thiophenebutyric acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.532 (lit.)
Densité
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCc1cccs1
InChI
1S/C8H10O2S/c9-8(10)5-1-3-7-4-2-6-11-7/h2,4,6H,1,3,5H2,(H,9,10)
Clé InChI
VYTXLSQVYGNWLV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter