Principaux documents
T220361
(1S,4R)-1-METHYL-4-((S)-6-METHYLHEPT-5-EN-2-YL)CYCLOHEX-2-ENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H26O
Poids moléculaire :
222.374
Numéro MDL:
Autres remarques