369608
4-(Trifluoromethyl)styrene
98%, contains 0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonyme(s) :
4-Vinylbenzotrifluoride
About This Item
Pureté
98%
Forme
liquid
Contient
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
Point d'ébullition
65-66 °C/40 mmHg (lit.)
Densité
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
Clé InChI
CEWDRCQPGANDRS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup