Key Documents
T11657
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene
≥99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H2F4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
Point d'ébullition
90 °C (lit.)
Pf
4 °C (lit.)
Densité
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
Clé InChI
SDXUIOOHCIQXRP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup