Principaux documents
S340219
6-ACETAMIDO-1-NAPHTHOL-3-SULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10NNaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.271
Numéro MDL:
Autres remarques