Principaux documents
S572039
5-AMINO-2-(4-AMINOANILINO)-BENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H13N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.32
Numéro MDL:
Autres remarques