Principaux documents
S296848
1-(2-CL-ETHYL)-3-(2,4,5-TRIHYDROXY-6-HYDROXYMETHYL-TETRAHYDRO-PYRAN-3-YL)-UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H17ClN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.699
Numéro MDL:
Autres remarques