Key Documents
29082-U
Supelco
Flacon Interlock avec insert en verre soudé, bouchon à vis
volume 0.3 mL, amber glass vial, thread for 9 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
amber glass vial
Description
Interlocked vial (with fused-in insert)
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.3 mL
Raccords
thread for 9 mm
Description générale
Le nouveau flacon Interlock/Insert de flacon de volume limité est un insert de 300 μL en verre au sommet à rebord soudé de façon permanente dans des flacons de verre de 12 x 32 mm. Ce produit fournit à l′utilisateur la commodité et la performance d′un microflacon en une pièce pour seulement une fraction du prix.
  • Le sommet à rebord permet de centrer les inserts dans le flacon
  • la fusion verre sur verre élimine la crainte d′une contamination
  • Les flacons sont faits en verre borosilicaté de type 1 avec le choix entre verre transparent et verre ambré
Informations légales
Interlocked is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable