Principaux documents
SML3820
Sigma-Aldrich
WH-9943-103C
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-((1-(2-chloroacetyl)azetidin-3-yl)methyl)benzamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H15ClN2O2
Poids moléculaire :
266.72
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Actions biochimiques/physiologiques
WH-9943-103C, and azetidyl chloroacetamide, is a cell penetrant, selective and potent covalent inhibitor of deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Accelerating inhibitor discovery for deubiquitinating enzymes.
Nature Communications, 14(1), 686-686 (2023)