Principaux documents
QBD10567
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG ®4-TFP ester
Synonyme(s) :
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl 3-[2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoic acid, Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H21F4N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Groupe fonctionnel
azide
ester
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)CCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
Clé InChI
AGVABWOMXXXMSG-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Azido-dPEG®4-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by using copper-catalyzed "click" chemistry with the azide to react with terminal alkynes or strained alkynes and by reaction of the TFP ester with a primary amine.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable