Merck
Agents de réticulation
Schéma général d'une bioconjugaison illustrant la formation d'un bioconjugué
Nous sommes fiers de vous proposer une large gamme de molécules de liaison ("linkers") et d'agents de réticulation ("crosslinkers") pour tous vos besoins de biochimie. Nos réactifs protéiques peuvent être utilisés pour la stabilisation des structures dans diverses applications : interactions entre protéines, entre protéines et peptides et entre protéines/peptides et petites molécules, immobilisation des protéines sur un support solide en vue de tests ou d'une purification, et diverses conjugaisons entre peptides et acides nucléiques ou entre acides nucléiques, par exemple. Découvrez notre gamme complète de linkers et de crosslinkers polyvalents et trouvez le réactif idéal pour vos percées scientifiques.   
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Ressources produits apparentées
Linkers homobifonctionnels et hétérofonctionnels
Nos linkers homobifonctionnels et hétérofonctionnels contiennent différents groupements fonctionnels, notamment des amines primaires, des sulfhydryles, des acides, des alcools et des bromures. Un grand nombre d'entre eux sont fonctionnalisés avec des groupements maléimide (qui réagissent avec le sulfhydryle) et des groupements ester de succinimidyle (NHS) ou isothiocyanate (ITC) (qui réagissent avec les amines). Nous proposons également un large choix de linkers monoprotégés (Boc, Fmoc et Cbz).
Réactifs de réticulation
Les réactifs de réticulation sont des molécules qui contiennent au moins deux extrémités réactives qui sont "activées" pour se fixer à certains groupements fonctionnels (amines ou sulfhydryles, par exemple) par une liaison covalente. L'utilité de la chimie de réticulation est manifeste dans les applications suivantes :
  • détermination de la structure et/ou de la fonction des protéines
  • immobilisation de protéines ou d'autres biomolécules
  • conjugaison générale de biomolécules
  • conjugués anticorps/médicament
Certains agents de réticulation courants contiennent des groupements maléimide, qui réagissent avec le sulfhydryle, ou des esters de succinimidyle (souvent appelés esters de NHS), qui réagissent avec les amines. Notre gamme comprend tous les groupements fonctionnels avec des linkers de différentes longueurs et solubilités. Les esters de sulfosuccinimidyle donnent des agents de réticulation plus solubles dans l'eau, ce qui peut s'avérer utile lorsque l'on travaille avec de grosses biomolécules non compatibles avec les solvants organiques. Nos agents de réticulation à linkers clivables (comme les disulfures) conviennent parfaitement aux applications dans lesquelles une liaison permanente n'est pas souhaitée.
Choix des agents de réticulation
Lorsque vous choisissez un agent de réticulation pour votre application, il est important que vous teniez compte de plusieurs facteurs, notamment les propriétés physicochimiques du réactif, sa longueur, sa taille moléculaire, sa solubilité dans l'eau, sa "clivabilité", ainsi que les groupements fonctionnels qu'il cible pour le couplage.
Spécificité chimique : L'un des facteurs les plus importants lors de la conception d'un agent de réticulation est la nature homobifonctionnelle ou hétérobifonctionnelle du réactif. Les composés homobifonctionnels réagissent avec un même groupement fonctionnel cible à leurs deux extrémités, créant ainsi une réticulation covalente entre deux molécules avec le même type de liaison. Ils sont utilisés dans les réactions en une étape pour la polymérisation de groupements fonctionnels similaires, dans la création de réticulations intramoléculaires et dans l'évaluation des interactions entre protéines. Les réactifs hétérobifonctionnels comportent deux groupements fonctionnels différents à leurs extrémités, chacune des extrémités peut ainsi réagir avec un groupement fonctionnel différent. Ils sont utilisés dans les réactions en deux étapes contrôlées pour éviter une polymérisation ou des réactions croisées indésirables.
Groupements fonctionnels ciblés : Les amines, les thiols et les hydroxyles sont les trois principaux groupements nucléophiles. Dans les bonnes conditions, ils réagissent directement avec les groupements réactifs électrophiles présents sur de nombreux réactifs de bioconjugaison. Par contre, les groupements fonctionnels comprenant des carboxylates, des aldéhydes, des phosphates organiques et des sites à atomes d'hydrogène réactifs ont besoin d'agents d'activation spéciaux ou d'agents de couplage secondaires pour pouvoir former des liaisons covalentes avec un autre groupement fonctionnel.
Longueur de l'agent de réticulation : Les dimensions ou la longueur linéaire totale de la molécule cible avant et après conjugaison doivent être prises en compte lors du choix de l'agent de réticulation. La longueur moléculaire du composé final dépend principalement du bras espaceur ou du pont du réactif. Cette longueur peut être déterminée à l'aide de certains logiciels de modélisation moléculaire.
Agents de réticulation clivables ou non clivables : Si des biomolécules d'interaction qui ont été capturées par réticulation doivent ensuite être isolées et analysées, il est important que le bras espaceur de l'agent de réticulation soit clivable. Par ailleurs, des linkers clivables sont utilisés comme réactifs de transfert pour l'étude des protéines d'interaction. Nos disulfures font partie des principaux agents de réticulation clivables. Notre gamme comporte également des esters et des sulfones clivables.
Agents de réticulation hydrophobes ou hydrophiles : Dans certaines applications, l'hydrophobie des réactifs peut constituer un avantage, notamment lorsqu'il s'agit de traverser les membranes cellulaires. Les réactifs hydrophobes dépourvus de groupements fortement polaires traversent rapidement les membranes pour réticuler ou marquer des protéines cellulaires internes. À l'inverse, les composés hydrophobes qui contiennent au moins un groupement sulfo-NHS chargé négativement se contentent de réagir avec les protéines présentes sur la surface externe de la membrane cellulaire, en raison de leur charge négative. Ainsi, il est possible de marquer soit la surface cellulaire soit les composants intracellulaires en choisissant des réactifs chargés ou non, ce qui représente l'un des avantages des agents de réticulation hydrophobes.