M3933
2-Methylisoborneol solution
~10 mg/mL in methanol, ≥98% (GC)
Synonyme(s) :
(1R-exo)-1,2,7,7-tétraméthylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC)
Concentration
~10 mg/mL in methanol
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@](C)(O)C2
InChI
1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m1/s1
Clé InChI
LFYXNXGVLGKVCJ-FBIMIBRVSA-N
Description générale
Application
- To prepare N-[(1R,2R,4R)-1,4,7,7-tetramethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]acetamide by reacting with acetonitrile in the presence of boron trifluoride etherate.
- In the enantioselective total synthesis of geissoschizine as well as geissoschizol.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C