Principaux documents
M16806
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-morpholinobenzenediazonium chloride zinc chloride double salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14N3O2 · 0.5 Cl4Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.85
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pf
131 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc(ccc1[N+]#N)N2CCOCC2.COc3cc(ccc3[N+]#N)N4CCOCC4
InChI
1S/2C11H14N3O2.4ClH.Zn/c2*1-15-11-8-9(2-3-10(11)13-12)14-4-6-16-7-5-14;;;;;/h2*2-3,8H,4-7H2,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Clé InChI
UKEGNQLCNXRWNG-UHFFFAOYSA-J
Application
2-Methoxy-4-morpholinobenzenediazonium chloride zinc chloride double salt can be used as an aromatic azide precursor to synthesize 1,2,3-triazole products via one-pot tandem click reactions with terminal alkynes.
Reactant used in multi-step click reactions for preparation of azides
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable