305529
5-Amino-8-hydroxyquinoline dihydrochloride
95%
Synonyme(s) :
5-Amino-8-quinolinol dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
279 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(O)c2ncccc12
InChI
1S/C9H8N2O.2ClH/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9;;/h1-5,12H,10H2;2*1H
Clé InChI
VTQDJAUGGZFPOI-UHFFFAOYSA-N
Application
- 5-acetamido-8-hydroxyquinoline hydrochloride
- 5-(p-tolylsulfonylimino)quinolin-8-one
- 5,8-quinolinesemiquinone via ferric chloride oxidation
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable