Principaux documents
GF99424312
Stainless steel - AISI 304
mesh, size 0.54 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, size 150 × 150 mm, thickness 0.6 mm
Synonyme(s) :
FE228720
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 994-243-12
Taille
0.54 mm
150 × 150 mm
Épaisseur
0.6 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable