Principaux documents
GF47211870
Stainless steel - AISI 316
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, nominal aperture 0.085 mm, size 300 × 300 mm, wire diameter 0.05 mm
Synonyme(s) :
FE248703
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 472-118-70
Ouverture nominale
0.085 mm
Taille
300 × 300 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable