XX4304707
Grille support en acier inoxydable, 47 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Produits recommandés
Description générale
Ces supports filtres en ligne sont habituellement utilisés pour l'ultranettoyage de liquides et de gaz en ligne, par filtration sous pression. Il suffit d'ouvrir le carter et de remplacer le filtre sans modifier les canalisations existantes.
Caractéristiques et avantages :
•Raccord cannelé avec cloche aux deux extrémités, pour une installation simple et rapide
•Grosses molettes de serrage faciles à manipuler
Référence et description
XX4304700 Support filtre en ligne, 47 mm
Pièces de rechange
XX1104715 Grille support, 47 mm, polypropylène
XX4304701 Joint torique (2-131), silicone
XX4304704 Raccord pour tuyau, filetage femelle 1/4" NPT à D.I. 5/16", polypropylène
XX4304705 Molettes de serrage
Accessoires
XX4304702 Joint torique (2-131), fluoroélastomère
XX4304707 Grille support en acier inoxydable, 47 mm
XX6200006P Pince à bouts plats et arrondis, acier inoxydable
XX6700034 Tuyau en PVC de 3 mètres, 9,5 mm diamètre intérieur
Caractéristiques et avantages :
•Raccord cannelé avec cloche aux deux extrémités, pour une installation simple et rapide
•Grosses molettes de serrage faciles à manipuler
Référence et description
XX4304700 Support filtre en ligne, 47 mm
Pièces de rechange
XX1104715 Grille support, 47 mm, polypropylène
XX4304701 Joint torique (2-131), silicone
XX4304704 Raccord pour tuyau, filetage femelle 1/4" NPT à D.I. 5/16", polypropylène
XX4304705 Molettes de serrage
Accessoires
XX4304702 Joint torique (2-131), fluoroélastomère
XX4304707 Grille support en acier inoxydable, 47 mm
XX6200006P Pince à bouts plats et arrondis, acier inoxydable
XX6700034 Tuyau en PVC de 3 mètres, 9,5 mm diamètre intérieur
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13