GF54362189
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 12.7 mm, L 100 mm, black
Synonyme(s) :
BI307915
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 543-621-89
Longueur
100 mm
Diamètre
12.7 mm
Couleur
black
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable