Key Documents
GF28792671
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 12.7 mm, L 50 mm, black
Synonyme(s) :
BI307915
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 287-926-71
Longueur
50 mm
Diamètre
12.7 mm
Couleur
black
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable