Key Documents
GF25794254
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 38 mm, L 25 mm, black
Synonyme(s) :
BI307938
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 257-942-54
Longueur
25 mm
Diamètre
38 mm
Couleur
black
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable