Principaux documents
GF38014893
Alumina
granule, 2 mm nominal granule size, weight 20 g, purity 99.99%
Synonyme(s) :
AL606300
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.99%
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 380-148-93
Poids
20 g
Taille nominale des granulés
2 mm